860811P
Avanti
12:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860811P, powder
Sinônimo(s):
N-(2′-(R)-hydroxylauroyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860811P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860811P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C30H59NO4/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-19-20-22-24-28(33)27(26-32)31-30(35)29(34)25-23-21-18-12-10-8-6-4-2/h22,24,27-29,32-34H,3-21,23,25-26H2,1-2H3,(H,31,35)/b24-22+/t27-,28+,29+/m0/s1
chave InChI
CPDJNFOAARXMMT-XOVVVQEXSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)