330828L
Avanti
PS Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
PS Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
Informações legais
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 858153L17:0-14:1 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 858152L17:0-16:1 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 858151L17:0-18:1 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 858150L17:0-20:3 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 858149L17:0-22:4 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)