Documentos Principais
330379W
Avanti
Carnitine SPLASH
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Carnitine SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
fonte biológica
synthetic
descrição
Technique(s): mass spectrometry
Ensaio
≥99% (TLC)
embalagem
pkg of 1 × 1 ea (330379W-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Acylcarnitines transport fatty acids into mitochondria for β-oxidation, making them essential for the regulation of carbohydrate and lipid metabolism within a cell. A variety of health conditions are associated with dysregulated acylcarnitine levels, such as mitochondrial dysfunction, sepsis, cancer, and autoimmune disorders. Carnitine SPLASH contains deuterated forms of L-carnitine and 13 acylcarnitines for analysis of a wide array of sample types.
Aplicação
Lipidomics
Embalagem
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330379W-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)