29737-U
SLB®-1ms Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Agency
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Parâmetros
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Valor beta
320
df
0.25 μm
técnica(s)
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
60 m × 0.32 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded and crosslinked; poly(dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
petroleum
tipo de coluna
capillary non-polar
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded and crosslinked
- Poly(dimethyl siloxane)
- -60 °C to 340 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)