Documentos Principais
Z768006
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL without handles
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Materiais
aluminum
Características
fits flask 100 mL without handles
Holds 1x 100 ml
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0025000634
Descrição geral
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 100ml round bottom flask. Outside diameter 142 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)