Z743171
Julabo® bath covers
flat cover to fit Pura 22, with 6 x 115 mm diam openings and set of rings
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9970574
Descrição geral
Flat bath cover for PURA 22 water bath, with 6 openings 115 mm diameter and corresponding ring sets. Place beakers or Erlenmeyer flasks directly on the stainless steel base plate.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)