Documentos Principais
1.06731
Sigma-Aldrich
Neocarmine MS "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
Sinônimo(s):
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
About This Item
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
7.8 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
20-25°C
Descrição geral
for the detection of textile fibers
Aplicação
For the detection of textile fibers
Nota de análise
Suitability for coloration of textiles:passes test
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1