Z742926
Citrajet® detergent, low foam liquid acid cleaner
pkg of 3.8 L
Sinônimo(s):
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 3.8 L
fabricante/nome comercial
Alconox, Inc.
Descrição geral
Características e benefícios
- concentrated
- ideal for use as acid wash or rinse
- phosphate free, biodegradable and readily disposable
- combines acid and detergent ingredients to remove metal oxides, salts and inorganic residues
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)