Key Documents
Z742477
Optional tube holder for BeadBlaster
Benchmark Scientific D2400-R5
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.61
Características
Holds 12 x 5 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific D2400-R5
técnica(s)
PCR: suitable
Descrição geral
5ml Tube Holder for D2400
Informações legais
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)