Z740665
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 50 mL, 24-410 thread, volume 20-50 mL, accuracy: 10 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
embalagem
pkg of 6 ea
faixa de medição de volume
20-50 mL, accuracy: 10 mL
capacidade
50 mL
conector
24-410 thread
Descrição geral
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)