Documentos Principais
Z418803
Sigma-Aldrich
Aldrich® flat-bottom flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
bottom flask, flat bottomed flask, flat flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
flat bottom flask
glass
short
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
descrição
short neck
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
250 mL
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)