Documentos Principais
Z740652
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 100 mL, stopper joint: 5, volume 50-100 mL, accuracy: 25 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass flask
flat bottom
Junta
joint: stopper5
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pkg of 12 ea
faixa de medição de volume
50-100 mL, accuracy: 25 mL
capacidade
100 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Outras notas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z740652-12EA4061837642517