Z740654
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 250 mL, stopper joint: 6, volume 50-200 mL, accuracy: 25 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
flat bottom
Junta
joint: stopper6
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pkg of 12 ea
faixa de medição de volume
50-200 mL, accuracy: 25 mL
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740654-12EA | 4061832120751 |