Z740650
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 50 mL, stopper joint: 1, volume 20-50 mL, accuracy: 10 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
flat bottom
Junta
joint: stopper1
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pkg of 12 ea
faixa de medição de volume
20-50 mL, accuracy: 10 mL
capacidade
50 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740650-12EA | 4061832120713 |