Z740524
KDS Legato™ 101, dual syringe nanliter pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Sinônimo(s):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
accuracy± 0.5%
1 channel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 788101
Parâmetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamanho
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
volume
0.0005-10 mL
peso
2.66 kg (5.9 lb)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Features:
- Holds one or two syringes from 0.5 μL to 10 mL
- High resolution color touch screen
- Unparalled ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 30 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)