Documentos Principais
Z685372
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, without handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
Birmingham metals
C × L × P
60 mm × 9 mm × 9 mm
capacidade
3 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Platinum crucible standard, capacity 30 mL
Z562092
Platinum crucible
Platinum crucible standard, capacity 50 mL
Z562114
Platinum crucible
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z685372-1EA4061833571972