Z685348
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
Laboratory dish
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
platinum
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Birmingham metals BD6
A × Diâmetro
26 mm × 57.5 mm
capacidade
50 mL
diâmetro da placa
57.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platinum dish, with reinforced rim is made of precious metals that play an important role in the chemical analysis of materials used for high temperature applications.
Características e benefícios
- Primarily made from platinum.
- Can also be fabricated using 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., pure Pt., Ag., and Au.
- Supplied without a pouring lip unless otherwise specified.
- Manufactured to a tolerance of +/-5% of the weight.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z685348-1EA | 4061833571958 |