Z685135
Ace powder funnel with flat side
top diam. 100 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante/nome comercial
Ace Glass
diâmetro do topo
100 mm
Descrição geral
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)