Z677957
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 300, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
colorless tip
orange
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 960 ea (Racks)
fabricante/nome comercial
Finn 94060510
volume máximo
300 μL
faixa de volume
5-300 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)