Z671827
IKA® C-MAG MS magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 115V
Sinônimo(s):
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
115 V AC
Materiais
ceramic plate
Características
CSA approved
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3582201
IKA C-MAG MS4
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
100-1500 rpm speed
tamanho da plataforma
100 mm × 100 mm
volume do agitador
5 L
peso
6.5 lb
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
- Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
- Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
- Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
- Protection class IP 21
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)