Key Documents
Z618152
Binder drying oven E28 series
E28, with safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
entrada CA/CC
230 V (AC)
Características
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
with safety device CI.1
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
E28
disponibilidade
not available in USA and Canada
Parâmetros
60-230 °C temp. range
C × L × A
402 mm × 580 mm × 425 mm
capacidade
28 L
L × P × A interior
400 mm × 250 mm × 330 mm
volume
28 L
28000 mL
peso
16 kg
Descrição geral
Robust, space-saving small unit with hydraulic-mechanical control and adjustable ventilation. Available with or without Safety device Class 1.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)