Z603961
Binder drying oven FD series
FD 115
Sinônimo(s):
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V
descrição
RS422 interface: no
Características
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
FD 115
disponibilidade
not available in USA and Canada
Parâmetros
10-300 °C temp. range
P × L × A
605 mm × 710 mm × 735 mm
volume interno da câmara
115 L
peso
60 kg
Descrição geral
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z603961-1EA | |
Z603961EU-1EA | 4061833479537 |
Z603961CH-1EA | |
Z603961GB-1EA |