Z618039
Binder drying oven ED series
ED 056, AC/DC input 230 V AC
Sinônimo(s):
drying ovens
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ED 056
disponibilidade
not available in USA and Canada
Parâmetros
15 above room temperature-300 °C temp. range
volume interno da câmara
57 L
interior C × L × A
565 mm × 560 mm × 625 mm
peso
39 kg
Descrição geral
- APT.Line Preheating chamber technology
- Digital temperature setting with ramp function
- Temperature safety device CI.2
- 2 chrome plated shelves
- Adjustable ventilation by means of rear exhaust duct diameter 50 mm with ventilation flap and front ventilation slide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z618039-1EA | |
Z618039EU-1EA | |
Z618039CH-1EA | |
Z618039GB-1EA |