Z603929
Binder drying oven E28 series
E28, without safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
Sinônimo(s):
Binder 9010-0001, Binder model E28
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V (AC)
Características
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
without safety device CI.1
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
E28
disponibilidade
not available in USA and Canada
Parâmetros
60-230 °C temp. range
C × L × A
402 mm × 580 mm × 425 mm
capacidade
28 L
volume
28 L
28000 mL
peso
16 kg
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)