Z611190
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.8 mm × 1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 9211080
C × D.I. × D.E.
80 mm × 0.8 mm × 1 mm
diâmetro do tubo
0.8 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z611190-1000EA | 4061833581414 |