Key Documents
Z611174
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 100 mm × 0.8 mm × 1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.79
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 9211010
C × D.I. × D.E.
100 mm × 0.8 mm × 1 mm
diâmetro do tubo
0.8 mm
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3