Z566373
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency 600 MHz, L 8 in.
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-1241-8
Parâmetros
600 MHz frequency
Comprimento
8 in.
curvatura
3.8 μm
concentricidade
3.8 μm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.43 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z566373-5EA | 4061832803814 |