Z562750
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency >400 MHz, L 7 in.
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-1235-7
Parâmetros
>400 MHz frequency
Comprimento
7 in.
curvatura
6 μm
concentricidade
13 μm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.43 mm , N51A glass