NOR509UP7
Norell® Standard Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Sinônimo(s):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Norell 509-UP-7
Parâmetros
600 MHz frequency
Comprimento
7 in.
D.E. × D.I.
5 mm × 4.2 mm
curvatura
±0.006 mm
concentricidade
±0.004 mm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.77 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
- Suitable for routine NMR.
- Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
- The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
- Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
- NMR tubes in any length provided upon request.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)