NORS56008
Norell® Select Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Sinônimo(s):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Norell S-5-600-8
Parâmetros
600 MHz frequency
Comprimento
8 in.
D.E. × D.I.
5 mm × 4.2 mm
curvatura
±0.006 mm
concentricidade
±0.004 mm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.77 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Norell® Select Series™ NMR tubes are manufactured from ASTM Type 1 Class A glass.
- The material offers improved thermal shock resistance and a low thermal expansion coefficient.
- Ideal for use in varying temperature applications, safe for cold storage refrigeration, and freeze/thaw cycling.
- Compatible with new-generation lab automation systems.
- Features a NorLoc™ cap for sample protection during critical applications.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)