Z564761
Aldrich® jacketed Soxhlet extractor
capacity 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS34/45
capacidade
50 mL
D.I. do copo × C
30 mm × 80 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z564761-1EA | 4061832119595 |