CLS3740M
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 85 mL , to top of siphon
Sinônimo(s):
Corning® 3740
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
Junta
female joint ST/NS45/50
male joint ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Corning 3740-M
capacidade
85 mL , to top of siphon
D.I. da câmara × A
38 mm × 130 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS3740M-1EA | 4061825876627 |
CLS3740M-2EA | 4061831697414 |