Documentos Principais
CLS3740XL
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 500 mL , to top of siphon
Sinônimo(s):
Corning® 3740
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
female joint ST/NS71/60
male joint ST/NS29/42
fabricante/nome comercial
Corning 3740-XL
Altura
130 mm
capacidade
500 mL , to top of siphon
D.I. da câmara × A
64 mm × 220 mm
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)