Documentos Principais
Z556165
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
capacidade do extrator
50 mL
capacidade do frasco
125 mL
dedal D.I. × A
25 mm × 80 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z556165-1EA4061837636462