SYNC562280
Synthware™ coil-style reflux condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
Sinônimo(s):
Synthware C562280, coil-type condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C562280
tamanho da mangueira
8 mm
Descrição geral
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)