Z561304
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -30-120 °F
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
descrição
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °F
fabricante/nome comercial
Thermco Products, Inc.
faixa de medição de temperatura
-30-120 °F
Comprimento
305 mm
profundidade de imersão
76 mm
Descrição geral
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Informações legais
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)