Key Documents
Z561282
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -10-200 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
descrição
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante/nome comercial
Thermco Products, Inc.
faixa de medição de temperatura
-10-200 °C
Comprimento
305 mm
profundidade de imersão
76 mm
Descrição geral
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Informações legais
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.