Z560480
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 100 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded29/32
grau
for chromatography
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna D.E. × C efetivo
19 mm × 813 mm
volume da coluna
100 mL
volume do reservatório
100 mL
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z560480-1EA | 4061832133317 |