Z553875
Aldrich® safety bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 15 mL , fill mark
Sinônimo(s):
bubblers, safety bubblers, scientific bubblers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
capacidade
15 mL , fill mark
Categorias relacionadas
Descrição geral
Built-in flash arrester bulb prevents backflow. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z553875-1EA | 4061832118888 |