Z551872
Aldrich® check-valve bubbler with SafetyBarb® hose connectors
T-inlet tube, side outlet
Sinônimo(s):
bubblers, scientific bubblers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
capacidade
15 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Check-valve ball prevents oil from being drawn into the system. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)