Documentos Principais
Z552704
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 19/22, GL 14 thread
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
male joint: ST/NS19/22
conector
GL 14 thread
Descrição geral
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)