Z552674
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 10/18, GL 14 thread
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
male joint: ST/NS10/18
conector
GL 14 thread
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapter with 10/18 joint is suited for use with 1/8 in. diameter thermocouple probes.
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z552674-1EA | 4061832113043 |