Documentos Principais
Z551775
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 29/42, GL 18 thread
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
male joint: ST/NS29/42
conector
GL 18 thread
Descrição geral
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)