Z552720
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 29/42, GL 14 thread
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
male joint: ST/NS29/42
conector
GL 14 thread
Categorias relacionadas
Descrição geral
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)