Z551031
Graduated Valumetric™ bottles
clear soda-lime glass bottle, capacity 250 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Sinônimo(s):
W216974
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (58-400)
Características
with cap
embalagem
case of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216974
capacidade
250 mL
diâmetro × A
62 mm × 127 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)