Documentos Principais
Z263400
Sigma-Aldrich
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 16 oz (500 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
tamanho da tampa
89-400
Junta
Joints threaded neck (89-400)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216906
capacidade
16 oz (500 mL)
diâmetro × A
91 mm × 95 mm
Descrição geral
Walls allow for complete removal of contents.
Aplicação
Ideal for soil sampling and environmental applications.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)