Z263362
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
tamanho da tampa
53-400
Junta
Joints threaded neck (53-400)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216903
capacidade
2 oz (60 mL)
diâmetro × A
55 mm × 48 mm
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)