Documentos Principais
Z263435
Sigma-Aldrich
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
clear soda-lime glass bottle, capacity 125 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Sinônimo(s):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (58-400)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
embalagem
case of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216909
capacidade
125 mL
diâmetro × A
60 mm × 68 mm
Descrição geral
Walls allow for complete removal of contents.
Aplicação
Ideal for soil sampling and environmental applications.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)