Documentos Principais
Z546674
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 145-175 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
90 mm
capacidade do funil
600 mL
diâmetro da haste
22 mm
tamanho de poro
145-175 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)