Z546739
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 25-50 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
120 mm
capacidade do funil
1,500 mL
diâmetro da haste
22 mm
tamanho de poro
25-50 μm porosity
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z546739-1EA | 4061832117072 |